3,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20007700EA 91.2 EUR InStock
EHERC20007700
3,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
3,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Numéro CAS: 32598-13-3
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité