2,2',6,6'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005400EA 91.2 EUR InStock
EHERC20005400
2,2',6,6'-Tétrachlorobiphényle
2,2',6,6'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 15968-05-5
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité