2,4-Dichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-7-CEA 924 EUR InStock
PROOCIL-PCB-7-C
2,4-Dichlorobiphényle
2,4-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 33284-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité