2,2',5,5'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005200EA 68.9 EUR InStock
EHERC20005200
2,2',5,5'-Tétrachlorobiphényle
2,2',5,5'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 35693-99-3
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité