2,5-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20000900EA 96.8 EUR InStock
EHERC20000900
2,5-Dichlorobiphényle
2,5-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19 °C
Numéro CAS: 34883-39-1
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité