2,2',4,5',6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20010300EA 149 EUR InStock
EHERC20010300
2,2',4,5',6-Pentachlorobiphényle
2,2',4,5',6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 60145-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité