2,2',4,5-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-48-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-48-C
2,2',4,5-Tétrachlorobiphényle
2,2',4,5-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 70362-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité