2,2',4,6-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-50-CEA 924 EUR InStock
PROOCIL-PCB-50-C
2,2',4,6-Tétrachlorobiphényle
2,2',4,6-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 62796-65-0
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité