2,2',5-Trichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-18-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-18-C
2,2',5-Trichlorobiphényle
2,2',5-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Point de fusion: 44 °C
Densité: 1,1485 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 37680-65-2
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité