2,2',5-Trichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20001800EA 114 EUR InStock
EHERC20001800
2,2',5-Trichlorobiphényle
2,2',5-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Point de fusion: 44 °C
Densité: 1,1485 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 37680-65-2
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité