2,2',6-Trichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-19-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-19-C
2,2',6-Trichlorobiphényle
2,2',6-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 38444-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité