2,3',4'-Trichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20003300EA 74.4 EUR InStock
EHERC20003300
2,3',4'-Trichlorobiphényle
2,3',4'-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 38444-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité