2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20011800EA 147 EUR InStock
EHERC20011800
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 31508-00-6
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité