2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-161-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-161-C
2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphényle
2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 74472-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité