2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20010800EA 166 EUR InStock
EHERC20010800
2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphényle
2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 70362-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité