2,3,3',5',6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-113-CEA 1150 EUR InStock
PROOCIL-PCB-113-C
2,3,3',5',6-Pentachlorobiphényle
2,3,3',5',6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 68194-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité