2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20011200EA 177 EUR InStock
EHERC20011200
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 74472-36-9
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité