2,3,3'-Trichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-290EA 485 EUR InStock
PROOBCR-290
2,3,3'-Trichlorobiphényle
2,3,3'-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 38444-84-7
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité