3,3',4-Trichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20003500EA 166 EUR InStock
EHERC20003500
3,3',4-Trichlorobiphényle
3,3',4-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 37680-69-6
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité