Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphényle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOCIL-PCB-114-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-114-C
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphényle
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphényle


Formule: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 74472-37-0
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité