2,4,4',6-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20007500EA 118 EUR InStock
EHERC20007500
2,4,4',6-Tétrachlorobiphényle
2,4,4',6-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 32598-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité