2,4,4'-Trichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4,4'-PCB
EHERC20002800EA 147 EUR InStock
EHERC20002800
2,4,4'-Trichlorobiphényle
2,4,4'-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 7012-37-5
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité