2,4',5-Trichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20003100EA 146 EUR InStock
EHERC20003100
2,4',5-Trichlorobiphényle
2,4',5-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 16606-02-3
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité