3,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20008100EA 159 EUR InStock
EHERC20008100
3,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
3,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 70362-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité