2-Chlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-PCB
PROOCIL-PCB-1-CEA 872 EUR InStock
PROOCIL-PCB-1-C
2-Chlorobiphényle
2-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
MW: 188,66 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1,1499 g/cm³ (32 °C)
Numéro CAS: 2051-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité