3,3'-Dichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-11-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-11-C
3,3'-Dichlorobiphényle
3,3'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 2050-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité