3,3'-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20001100EA 67 EUR InStock
EHERC20001100
3,3'-Dichlorobiphényle
3,3'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 2050-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité