3,4'-Dichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3,4'-PCB
PROOCIL-PCB-13-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-13-C
3,4'-Dichlorobiphényle
3,4'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152402
Numéro CAS: 2974-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité