Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4'-Dichlorobiphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3,4'-PCB

EHERC20001300EA 168 EUR InStock
EHERC20001300
3,4'-Dichlorobiphényle
3,4'-Dichlorobiphényle


Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152402
Numéro CAS: 2974-90-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité