3-Chlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-2-CEA 872 EUR InStock
PROOCIL-PCB-2-C
3-Chlorobiphényle
3-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
MW: 188,66 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,1579 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00013633
Numéro CAS: 2051-61-8
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité