4,4'-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-PCB
EHERC20001500EA 52.4 EUR InStock
EHERC20001500
4,4'-Dichlorobiphényle
4,4'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 2050-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité