2,3,4,6-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-62-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-62-C
2,3,4,6-Tétrachlorobiphényle
2,3,4,6-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 54230-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité