2,3,5-Trichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-23-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-23-C
2,3,5-Trichlorobiphényle
2,3,5-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 55720-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité