2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-208-CEA 1010 EUR InStock
PROOCIL-PCB-208-C
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphényle
Formule: C₁₂HCl₉
MW: 464,21 g/mol
Numéro CAS: 52663-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité