Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décachlorobiphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-PCB2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Décachlorobiphényle

EHERC20020900EA 68.9 EUR InStock
EHERC20020900
Décachlorobiphényle
Décachlorobiphényle


Formule: C₁₂Cl₁₀
MW: 498,66 g/mol
Numéro CAS: 2051-24-3
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité