4-Phenylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Biphenylcarbonitrile, 4-Cyanobiphenyl, p-Phenylbenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile
H26791.09 H26791.18
H26791.09EA 120 EUR InStock
H26791.09 H26791.18
4-Phenylbenzonitrile 95%
4-Phenylbenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 2920-38-9 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 1907924 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001821
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001821
Numéro CAS: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité