Chlorure de 4-phénylbenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
171250100 171250500
ACRO171250100EA 52.1 EUR InStock
ACRO171250100 ACRO171250500
Chlorure de 4-phénylbenzoyle 98%
Chlorure de 4-phénylbenzoyle
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000692
Numéro CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité