Chlorure de 4-phénylbenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
A13956.09 A13956.18
A13956.09EA 51 EUR InStock
A13956.09 A13956.18
Chlorure de 4-phénylbenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-phénylbenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 14002-51-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Melting Point: 110-115° Boiling Point: 160°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000692
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000692
Numéro CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité