Salicylate de benzyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16903510EA 74.4 EUR InStock
EHERC16903510
Salicylate de benzyle
Salicylate de benzyle
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23,9 °C
Densité: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020034
Numéro CAS: 118-58-1
Merck Index: 13,01146
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité