Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM13690.1EA 714 EUR InStock
PROOCILDLM13690.1 CAMBDLM-1369-0.1
Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₁₉H₁₆D₄O₄
Numéro CAS: 93951-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité