2-Fluorobiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06 A12227.09 A12227.14
A12227.06EA 80.8 EUR InStock
A12227.06 A12227.09 A12227.14
2-Fluorobiphényle ≥98%
2-Fluorobiphényle
Purity: 98% CAS No.: 321-60-8 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 248° MDL No.: MFCD00000317
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1.245
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000317
Numéro CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité