2-Fluorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13785000EA 147 EUR InStock
EHERC13785000
2-Fluorobiphényle
2-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…74 °C
Densité: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000317
Numéro CAS: 321-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité