4-Fluorobiphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07170.03EA 44.5 EUR InStock
L07170.03 L07170.06
4-Fluorobiphényle ≥97%
4-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011650
Numéro CAS: 324-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité