4,4'-Diiodobiphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
B21970.14 B21970.22
B21970.14EA 52.7 EUR InStock
B21970.14 B21970.22
4,4'-Diiodobiphényle ≥99%
4,4'-Diiodobiphényle
Purity: 99% CAS No.: 3001-15-8 Molecular Formula: C12H8I2 Formula Weight: 406.00 Melting Point: 205-211° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00001057
Formule: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Point de fusion: 205…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001057
Numéro CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité