Biphényle-2-ylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103220050 103220250
ACRO103220050EA 26.2 EUR InStock
ACRO103220050 ACRO103220250
Biphényle-2-ylamine 98%
2-Phenylaniline
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité