Biphényle-2-ylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination du sucre
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0467-100GEA 178 EUR InStock
TCIAB0467-100G TCIAB0467-500G TCIAB0467-25G
Biphényle-2-ylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination du sucre
Biphényle-2-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Point de fusion: 42…44 °C
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/30/28932430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité