Biphényle-3-ylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3-Aminobiphényle3-Biphénylylamine
EHERC10173030EA 85.6 EUR InStock
EHERC10173030
Biphényle-3-ylamine
Biphényle-3-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00047846
Numéro CAS: 2243-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité