Biphényle-3-ylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3-Aminobiphényle3-Biphénylylamine
TCIAB0987-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0987-1G TCIAB0987-5G TCIAB0987-25G
Biphényle-3-ylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Biphényle-3-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00047846
Numéro CAS: 2243-47-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/56/28932856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité