Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphényle-4-ylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Biphénylylamine4-Aminobiphényle

EHERC10173040EA 81.9 EUR InStock
EHERC10173040
Biphényle-4-ylamine
Biphényle-4-ylamine


Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007879
Numéro CAS: 92-67-1
Merck Index: 12,01276
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité