Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobiphényle

Fournisseur: Molekula

MOLE52908098-25GEA 0 EUR InStock
MOLE52908098-25G
2-Nitrobiphényle
2-Nitrobiphényle


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007126
Numéro CAS: 86-00-0
Merck Index: 12,06689
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité